Tisk…
(±)-2-methyl-2,4-pentandiol 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Hexylene glycol, (±)-2,4-Dihydroxy-2-methyl pentane, 2-Methylpentane-2,4-diol
150340010 150340025 150340250
ACRO150340010EA 1280 CZK
ACRO150340010 ACRO150340025 ACRO150340250
(±)-2-methyl-2,4-pentandiol 99%
(±)-2-methyl-2,4-pentandiol
Vzorec: C₆H₁₄O₂
MW: 118.18
Bod varu: 197 °C (760 mmHg)
Bod tání: –40 °C
Hustota: 0.922 g/cm³
Bod vzplanutí: 93 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004547
CAS číslo: 107-41-5
EINECS: 203-489-0
Merck Index: 13,04730
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4260 to 1.4280 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤15 APHA