Tisk…

(±)-4-methyl-2-pentanol, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Nebezpečí


M-Clarity™ quality level = MQ200

109916-100ML 109916-1L
SIAL109916-100MLEA 1040 CZK
SIAL109916-100ML SIAL109916-1L
(±)-4-methyl-2-pentanol, Sigma-Aldrich®
(±)-4-methyl-2-pentanol
Vzorec: C₆H₁₄O
Bod varu: 132 °C (1013 hPa)
Bod tání: –90 °C
Hustota: 0,8093 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 54 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004550
CAS číslo: 108-11-2
EINECS: 203-551-7
UN: 2053
ADR: 3,III

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR