Tisk…
(±)-4-methyl-2-pentanol 99+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: (±)-Methyl isobutyl carbinol
149380010 149380025 149380050 149385000 149380100
ACRO149380010EA 1310 CZK
ACRO149380010 ACRO149380025 ACRO149380050 ACRO149385000 ACRO149380100
(±)-4-methyl-2-pentanol 99+%
(±)-4-methyl-2-pentanol
Vzorec: C₆H₁₄O
MW: 102.18
Bod varu: 132 °C (760 mmHg)
Bod tání: –90 °C
Hustota: 0.8 g/cm³
Bod vzplanutí: 41 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004550
CAS číslo: 108-11-2
EINECS: 203-551-7
UN: 2053
ADR: 3 III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4100 to 1.4120 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
Specific optical rotation +28° to +32° (20°C, 589 nm) (c=1 in DMF)