Tisk…
(±)-3-Methyl-2-butanol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: DL-3-Methyl-2-butanol
M-Clarity™ quality level = MQ300
W370304-100G W370304-1KG W370304-SAMPLE
SIALW370304-100GEA 3180 CZK
SIALW370304-100G SIALW370304-1KG SIALW370304-SAMPLE
(±)-3-Methyl-2-butanol, Sigma-Aldrich®
(±)-3-Methyl-2-butanol
Vzorec: C₅H₁₂O
Bod varu: 112 °C (1013 hPa)
Bod tání: –117 °C
Hustota: 0,82 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 26 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004527
CAS číslo: 598-75-4
EINECS: 209-950-2
UN: 1105
ADR: 3,III
Merck Index: 12,06110