Tisk…
(±)-3-Methyl-2-butanol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: DL-3-Methyl-2-butanol
M-Clarity™ quality level = MQ100
110949-100ML 110949-500ML
SIAL110949-100MLEA 2220 CZK
SIAL110949-100ML SIAL110949-500ML
(±)-3-Methyl-2-butanol, Sigma-Aldrich®
(±)-3-Methyl-2-butanol
Vzorec: C₅H₁₂O
Bod varu: 112 °C (1013 hPa)
Bod tání: –117 °C
Hustota: 0,82 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 26 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004527
CAS číslo: 598-75-4
EINECS: 209-950-2
UN: 1105
ADR: 3,III
Merck Index: 12,06110