(±)-3-Methyl-2-butanol ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
DL-3-Methyl-2-butanol
L05347.14
L05347.22
L05347.14EA
968
CZK
L05347.14
L05347.22
(±)-3-Methyl-2-butanol ≥98%
(±)-3-Methyl-2-butanol
Purity: 98%
CAS No.: 598-75-4
Molecular Formula: C5H12O
Formula Weight: 88.15
Flash Point: 26°(78°F)
Refractive Index: 1.4090
Boiling Point: 112°
Beilstein Reference: 1718800
Merck Reference: 14,6031
UN No.: 1105
MDL No.: MFCD00004527
Vzorec:
C₅H₁₂O Bod varu: 112 °C Bod tání: –117 °C Hustota: 0,818 Bod vzplanutí: 26 °C (78 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00004527 CAS číslo: 598-75-4 EINECS: 209-950-2 UN: 1105 ADR: 3,III Merck Index: 14,6031 |