Tisk…
(±)-3-Methyl-2-butanol 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
149930250 149931000 149935000
ACRO149930250EA 890 CZK
ACRO149930250 ACRO149931000 ACRO149935000
(±)-3-Methyl-2-butanol 98%
(±)-3-Methyl-2-butanol
Vzorec: C₅H₁₂O
Bod varu: 112 °C (760 mmHg)
Bod tání: -117 °C
Hustota: 0,81 g/cm³
Bod vzplanutí: 39 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004527
CAS číslo: 598-75-4
EINECS: 209-950-2
UN: 1105
ADR: 3,III
Merck Index: 12,06110
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4080 to 1.4100 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %