Tisk…
(±)-3-Methyl-1-pentanol 99+%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Methylpentan-1-ol, (±)-3-Methylpentan-1-ol, 3-Methyl-1-pentanol
335320050 335320250 335321000
ACRO335320050EA 1190 CZK
ACRO335320050 ACRO335320250 ACRO335321000
(±)-3-Methyl-1-pentanol 99+%
(±)-3-Methyl-1-pentanol
Vzorec: C₆H₁₄O
MW: 102,18 g/mol
Bod varu: 150…154 °C
Bod tání: –70 °C
Hustota: 0,823 g/cm³
Bod vzplanutí: 58 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002937
CAS číslo: 589-35-5
EINECS: 209-644-9
UN: 1987
ADR: 3,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4190 to 1.4210 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %