Tisk…
(±)-3,7-Dimethyl-3-octanol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Tetrahydrolinalool, 3,7-Dimethyloctan-3-ol, 3,7-Dimethyl-3-octanol
M-Clarity™ quality level = MQ200
309915-100ML 309915-500ML
SIAL309915-100MLEA 1550 CZK
SIAL309915-100ML SIAL309915-500ML
(±)-3,7-Dimethyl-3-octanol, Sigma-Aldrich®
(±)-3,7-Dimethyl-3-octanol
Vzorec: C₁₀H₂₂O
MW: 158,28 g/mol
Bod varu: 195,5…197 °C (1013 hPa)
Hustota: 0,828 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00004482
CAS číslo: 78-69-3
EINECS: 201-133-9