Tisk…
(±)-3,7-Dimethyl-3-octanol 97+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Tetrahydrolinalool, 3,7-Dimethyloctan-3-ol, 3,7-Dimethyl-3-octanol
379061000 379065000
ACRO379061000EA 1990 CZK
ACRO379061000 ACRO379065000
(±)-3,7-Dimethyl-3-octanol 97+%
(±)-3,7-Dimethyl-3-octanol
Vzorec: C₁₀H₂₂O
MW: 158.28
Bod varu: 193 °C (760 mmHg)
Hustota: 0.828 g/cm³
Bod vzplanutí: 76 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004482
CAS číslo: 78-69-3
EINECS: 201-133-9
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4310 to 1.4350 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.0 %