(±)-2-Methyl-3-pentanol ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
L08015.09
L08015.18
L08015.09EA
2910
CZK
L08015.09
L08015.18
(±)-2-Methyl-3-pentanol ≥99%
(±)-2-Methyl-3-pentanol
Purity: 99%
CAS No.: 565-67-3
Molecular Formula: C6H14O
Formula Weight: 102.18
Flash Point: 46°(114°F)
Refractive Index: 1.4170
Boiling Point: 127-129°
Beilstein Reference: 1718952
UN No.: 2282
MDL No.: MFCD00004567
Vzorec:
C₆H₁₄O Bod varu: 127…129 °C Bod tání: –53 °C Hustota: 0,830 Bod vzplanutí: 46 °C (114 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00004567 CAS číslo: 565-67-3 EINECS: 209-286-3 UN: 2282 ADR: 3,III |