(±)-2-Methyl-1-pentanol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
214019-50ML
214019-250ML
SIAL214019-50MLEA
2470
CZK
SIAL214019-50ML
SIAL214019-250ML
(±)-2-Methyl-1-pentanol, Sigma-Aldrich®
(±)-2-Methyl-1-pentanol
Vzorec:
C₆H₁₄O Bod varu: 148 °C (1013 hPa) Bod tání: 0 °C Hustota: 0,82 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00004745 CAS číslo: 105-30-6 EINECS: 203-285-1 UN: 1987 ADR: 3,III |