Tisk…
(±)-2-Methyl-1-butanol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ300
W399817-100G-K W399817-1KG-K
SIALW399817-100G-KEA 3170 CZK
SIALW399817-100G-K SIALW399817-1KG-K
(±)-2-Methyl-1-butanol, Sigma-Aldrich®
(±)-2-Methyl-1-butanol
Vzorec: C₅H₁₂O
Bod varu: 129 °C (1013 hPa)
Bod tání: –70 °C
Hustota: 0,82 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004743
CAS číslo: 137-32-6
EINECS: 205-289-9
UN: 1105
ADR: 3,III
Merck Index: 12,06109