(±)-2-Etyl-1-hexanol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Varování
|
Synonyms:
2-Ethylhexan-1-ol
M-Clarity™ quality level = MQ100
538051-1L
538051-4L
538051-500ML
SIAL538051-1LEA
1850
CZK
SIAL538051-1L
SIAL538051-4L
SIAL538051-500ML
(±)-2-Etyl-1-hexanol, Sigma-Aldrich®
(±)-2-Etyl-1-hexanol
Vzorec:
CH₃(CH₂)₃CH(C₂H₅)CH₂OH MW: 130,23 g/mol Bod varu: 183 °C (1013 hPa) Bod tání: –76 °C Hustota: 0,83 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: 81 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00004746 CAS číslo: 104-76-7 EINECS: 203-234-3 REACH: 01-2119487289-20 Merck Index: 13,03842 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...