Tisk…
(±)-2-Etyl-1-hexanol, Supelco®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: 2-Ethylhexan-1-ol
M-Clarity™ quality level = MQ100
08607-1ML-F 08607-5ML-F
08607-1ML-FEA 832 CZK
08607-1ML-F 08607-5ML-F
(±)-2-Etyl-1-hexanol, Supelco®
(±)-2-Etyl-1-hexanol
Vzorec: CH₃(CH₂)₃CH(C₂H₅)CH₂OH
MW: 130,23 g/mol
Bod varu: 183 °C (1013 hPa)
Bod tání: –76 °C
Hustota: 0,83 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 81 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004746
CAS číslo: 104-76-7
EINECS: 203-234-3
REACH: 01-2119487289-20
Merck Index: 13,03842
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=60d84ececfb8331f731326b4f45a5aff19419311&vid=b147be53f238c69bee41eab5fd907f2a5ec65ba3&prid=web&clid=SAPDAM