Tisk…
(±)-2-Etyl-1-hexanol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: 2-Ethylhexan-1-ol
M-Clarity™ quality level = MQ200
04050-1L 04050-2.5L 04050-250ML
SIAL04050-1LEA 1610 CZK
SIAL04050-1L SIAL04050-2.5L SIAL04050-250ML
(±)-2-Etyl-1-hexanol, Sigma-Aldrich®
(±)-2-Etyl-1-hexanol
Vzorec: CH₃(CH₂)₃CH(C₂H₅)CH₂OH
MW: 130,23 g/mol
Bod varu: 183 °C (1013 hPa)
Bod tání: –76 °C
Hustota: 0,83 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 81 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004746
CAS číslo: 104-76-7
EINECS: 203-234-3
REACH: 01-2119487289-20
Merck Index: 13,03842
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cc81f9275fbd3a7f8fb0e453419eab1652a4fdec&vid=1f7059eb6b27d30ac2c7e6b83f6bc0dff6002fe7&prid=web&clid=SAPDAM