(±)-2-Etyl-1-hexanol ≥99%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
2-Ethylhexan-1-ol
A17104.0F
A17104.AP
A17104.0FEA
2110
CZK
A17104.0F
A17104.AP
(±)-2-Etyl-1-hexanol ≥99%
(±)-2-Etyl-1-hexanol
Purity: 99%
CAS No.: 104-76-7
Molecular Formula: C8H18O
Formula Weight: 130.23
Flash Point: 77°(171°F)
Refractive Index: 1.4310
Odour: Mild
Melting Point: -76°
Boiling Point: 183-186°
Beilstein Reference: 1719280
Merck Reference: 14,3808
MDL No.: MFCD00004746
Vzorec:
CH₃(CH₂)₃CH(C₂H₅)CH₂OH MW: 130,23 g/mol Bod varu: 183…186 °C Bod tání: –76 °C Hustota: 0,833 Bod vzplanutí: 77 °C (171 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00004746 CAS číslo: 104-76-7 EINECS: 203-234-3 REACH: 01-2119487289-20 Merck Index: 14,3808 |