DL-Norvaline ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
A15900.22
A15900.36
A15900.14
A15900.22EA
3030
CZK
A15900.22
A15900.36
A15900.14
DL-Norvaline ≥98%
DL-Norvaline
Purity: 98%
CAS No.: 760-78-1
Molecular Formula: C5H11NO2
Formula Weight: 117.15
Melting Point:
Vzorec:
C₅H₁₁NO₂ Bod varu: 223 °C (1013 hPa) Bod tání: >300 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00064420 CAS číslo: 760-78-1 EINECS: 212-082-7 Merck Index: 14,6716 |