Tisk…
DL-Valin, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
94640-100G 94640-25G 94640-500G
SIAL94640-100GEA 1840 CZK
SIAL94640-100G SIAL94640-25G SIAL94640-500G
DL-Valin, Sigma-Aldrich®
DL-Valin
Vzorec: C₅H₁₁NO₂
Bod varu: 217 °C (1013 hPa)
Bod tání: 86 °C
Hustota: 1,352 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004267
CAS číslo: 516-06-3
EINECS: 208-220-0
Merck Index: 12,10046