DL-Valin ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
A16756.0E
A16756.22
A16756.36
A16756.0EEA
20760
CZK
A16756.0E
A16756.22
A16756.36
DL-Valin ≥99%
DL-Valin
Purity: 99%
CAS No.: 516-06-3
Molecular Formula: C5H11NO2
Formula Weight: 117.15
Melting Point: ca 296° subl.
Beilstein Reference: 506689
Merck Reference: 14,9909
MDL No.: MFCD00004267
Vzorec:
C₅H₁₁NO₂ Bod varu: 217 °C (1013 hPa) Bod tání: ∼ 296 °C (subl.) Hustota: 1,352 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00004267 CAS číslo: 516-06-3 EINECS: 208-220-0 Merck Index: 14,9909 |