DL-Valin 99+% for biochemistry
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
172100500
172102500
172100010
ACRO172100500EA
1210
CZK
ACRO172100500
ACRO172102500
ACRO172100010
DL-Valin 99+% for biochemistry
DL-Valin
Vzorec:
C₅H₁₁NO₂ Bod varu: 217 °C (1013 hPa) Hustota: 1,31 g/cm³ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00004267 CAS číslo: 516-06-3 EINECS: 208-220-0 Merck Index: 12,10046 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Loss on drying | ≤0.2 % (105°C, 3 hrs) |
Sulfated ash | ≤0.2 % |
UV transmittance | ≥95 % (c=10, 2 N HCl, 430 nm) 1 cm cell |
Titration with HClO4 | 98.0 to 101.0 % |
Chloride (Cl) | ≤400 ppm |
Heavy metals (as Pb) | ≤10 ppm |