Tisk…
(±)-3-Methylvaleric acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: 3-Methylvaleric Acid, 3-Methylpentanoic acid, (±)-3-Methylpentanoic acid
M-Clarity™ quality level = MQ300
W343706-100G-K W343706-1KG-K W343706-25G-K
SIALW343706-100G-KEA 5830 CZK
SIALW343706-100G-K SIALW343706-1KG-K SIALW343706-25G-K
(±)-3-Methylvaleric acid, Sigma-Aldrich®
(±)-3-Methylvaleric acid
Vzorec: C₆H₁₂O₂
MW: 116.16
Bod varu: 196
Bod tání: –41 °C
Hustota: 0.93 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002729
CAS číslo: 105-43-1
EINECS: 203-297-7
UN: 3265
ADR: 8 III