Tisk…
(±)-2-Methylvaleric acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ300
W275409-100G-K W275409-1KG-K W275409-5KG-K
SIALW275409-100G-KEA 2130 CZK
SIALW275409-100G-K SIALW275409-1KG-K SIALW275409-5KG-K
(±)-2-Methylvaleric acid, Sigma-Aldrich®
(±)-2-Methylvaleric acid
Vzorec: C₆H₁₂O₂
Bod varu: 195 °C (1013 hPa)
Bod tání: –85 °C
Hustota: 0,92 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 87 °C
MDL Number: MFCD00002671
CAS číslo: 97-61-0
EINECS: 202-594-9
UN: 3265
ADR: 8,III