Tisk…
(±)-2-Methylbutyric acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
W269506-1KG-K W269506-25KG-K W269506-5KG-K
SIALW269506-1KG-KEA 4160 CZK
SIALW269506-1KG-K SIALW269506-25KG-K SIALW269506-5KG-K
(±)-2-Methylbutyric acid, Sigma-Aldrich®
(±)-2-Methylbutyric acid
Vzorec: C₅H₁₀O₂
Bod varu: 177 °C (1013 hPa)
Bod tání: –70 °C
Hustota: 0,938 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 80 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002669
CAS číslo: 116-53-0
EINECS: 204-145-2
UN: 3265
ADR: 8,III