Tisk…

3-Mercapto-1,2-propanediol, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Varování

88640-100ML 88640-500ML
SIAL88640-100MLEA 5380 CZK
SIAL88640-100ML SIAL88640-500ML
3-Mercapto-1,2-propanediol, Sigma-Aldrich®
3-Mercapto-1,2-propanediol
Vzorec: C₃H₈O₂S
Bod varu: 118 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,247 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004879
CAS číslo: 96-27-5
EINECS: 202-495-0
Merck Index: 12,09471

Objednat

Produktová specifikace

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR