Tisk…
(±)-1,3-Butandiol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Butane-1,3-diol, (±)-1,3-Butylene glycol, (±)-1,3-Dihydroxy butane
M-Clarity™ quality level = MQ200
B84785-100ML B84785-1L B84785-20L B84785-2.5L
SIALB84785-100MLEA 1450 CZK
SIALB84785-100ML SIALB84785-1L SIALB84785-20L SIALB84785-2.5L
(±)-1,3-Butandiol, Sigma-Aldrich®
(±)-1,3-Butandiol
Vzorec: C₄H₁₀O₂
MW: 90,12 g/mol
Bod varu: 206…208 °C (1013 hPa)
Bod tání: < –50 °C
Hustota: 1,004…1.006 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 116 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004554
CAS číslo: 107-88-0
EINECS: 203-529-7
Merck Index: 13,01566