Tisk…
(±)-1,3-Butandiol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Butane-1,3-diol, (±)-1,3-Butylene glycol, (±)-1,3-Dihydroxy butane
M-Clarity™ quality level = MQ100
309443-100ML 309443-1L
SIAL309443-100MLEA 3350 CZK
SIAL309443-100ML SIAL309443-1L
(±)-1,3-Butandiol, Sigma-Aldrich®
(±)-1,3-Butandiol
Vzorec: C₄H₁₀O₂
MW: 90.12
Bod varu: 206…208 °C (1013 hPa)
Bod tání: –54 °C
Hustota: 1.004…1.006 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 116
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004554
CAS číslo: 107-88-0
EINECS: 203-529-7
Merck Index: 13,01566