Tisk…
(±)-1,2-Propandiol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Propylene glycol, 1,2-Propanediol, (±)-1,2-Propylene glycol, 1,2-Dihydroxypropane, (±)-1,2-Dihydroxy propane
M-Clarity™ quality level = MQ200
398039-25ML 398039-2L 398039-500ML
SIAL398039-25MLEA 1710 CZK
SIAL398039-25ML SIAL398039-2L SIAL398039-500ML
(±)-1,2-Propandiol, Sigma-Aldrich®
(±)-1,2-Propandiol
Vzorec: CH₃CH(OH)CH₂OH
Bod varu: 187,6 °C (1013 hPa)
Bod tání: –59 °C
Hustota: 1,04 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 99 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00064272
CAS číslo: 57-55-6
EINECS: 200-338-0
Merck Index: 13,07947
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f2af195b87767feb8d1baca34925153d6f97ae2d&vid=a598a9042847dc3ce52daed1a9326b592b163170&prid=web&clid=SAPDAM