Tisk…
(±)-1,2-Pentanediol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
260282-250ML 260282-50ML
SIAL260282-250MLEA 16940 CZK
SIAL260282-250ML SIAL260282-50ML
(±)-1,2-Pentanediol, Sigma-Aldrich®
(±)-1,2-Pentanediol
Vzorec: C₅H₁₂O₂
MW: 104,15 g/mol
Bod varu: 206 °C (1013 hPa)
Hustota: 0,9802 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010736
CAS číslo: 5343-92-0
EINECS: 226-285-3