Tisk…
(±)-1,2-Hexanediol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Hexane-1,2-diol, DL-1,2-Hexanediol, (±)-1,2-Dihydroxy hexane
M-Clarity™ quality level = MQ200
213691-250G 213691-10G 213691-50G
SIAL213691-250GEA 2820 CZK
SIAL213691-250G SIAL213691-10G SIAL213691-50G
(±)-1,2-Hexanediol, Sigma-Aldrich®
(±)-1,2-Hexanediol
Vzorec: C₆H₁₄O₂
MW: 118.18
Bod varu: 223
Bod tání: 45
Hustota: 0.9507 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00010737
CAS číslo: 6920-22-5
EINECS: 230-029-6