(±)-1,2-Hexanediol ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
L06864.18
L06864.30
L06864.18EA
1500
CZK
L06864.18
L06864.30
(±)-1,2-Hexanediol ≥97%
(±)-1,2-Hexanediol
Purity: 97%
CAS No.: 6920-22-5
Molecular Formula: C6H14O2
Formula Weight: 118.18
Flash Point: 122°(251°F)
Refractive Index: 1.4420
Boiling Point: 223-224°
Beilstein Reference: 1719244
MDL No.: MFCD00010737
Vzorec:
C₆H₁₄O₂ Bod varu: 223…224 °C Bod tání: 45 °C Hustota: 0,951 Bod vzplanutí: 122 °C (251 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00010737 CAS číslo: 6920-22-5 EINECS: 230-029-6 |