Tisk…
(±)-1,2-Butanediol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 1,2-Dihydroxybutane, (±)-1,2-Butylene glycol, (±)-1,2-Dihydroxy butane, 1,2-Butylene glycol, Butane-1,2-diol, 1,2-Butanediol
M-Clarity™ quality level = MQ200
18930-250ML 18930-1L
SIAL18930-250MLEA 1190 CZK
SIAL18930-250ML SIAL18930-1L
(±)-1,2-Butanediol, Sigma-Aldrich®
(±)-1,2-Butanediol
Vzorec: C₄H₁₀O₂
MW: 90,12 g/mol
Bod varu: 193 °C (1013 hPa)
Bod tání: –50 °C
Hustota: 1,0189 g/cm³ (0 °C)
MDL Number: MFCD00004570
CAS číslo: 584-03-2
EINECS: 209-527-2