Tisk…

(±)-3-Octanol, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Varování


M-Clarity™ quality level = MQ300

W358126-100G-K W358126-1KG-K W358126-4KG-K
SIALW358126-100G-KEA 4350 CZK
SIALW358126-100G-K SIALW358126-1KG-K SIALW358126-4KG-K
(±)-3-Octanol, Sigma-Aldrich®
(±)-3-Octanol
Vzorec: C₈H₁₈O
Bod varu: 174 °C (1013 hPa)
Bod tání: –45 °C
Hustota: 0,819 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004590
CAS číslo: 589-98-0
EINECS: 209-667-4

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR