Tisk…
(±)-3-Octanol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: 3-Octanol, (±)-Ethyl pentyl carbinol, (±)-3-Hydroxy octane, (±)-Pentyl ethyl carbinol, DL-3-Octanol
M-Clarity™ quality level = MQ100
218405-250G 218405-50G
SIAL218405-250GEA 4610 CZK
SIAL218405-250G SIAL218405-50G
(±)-3-Octanol, Sigma-Aldrich®
(±)-3-Octanol
Vzorec: C₈H₁₈O
Bod varu: 174 °C (1013 hPa)
Bod tání: –45 °C
Hustota: 0,819 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004590
CAS číslo: 589-98-0
EINECS: 209-667-4