Tisk…
(±)-2-Pentanol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: (±)-Methyl propyl carbinol, (±)-2-Hydroxy pentane, DL-2-Pentanol, (±)-Propyl methyl carbinol
M-Clarity™ quality level = MQ300
W331600-1KG-K W331600-4KG-K
SIALW331600-1KG-KEA 3380 CZK
SIALW331600-1KG-K SIALW331600-4KG-K
(±)-2-Pentanol, Sigma-Aldrich®
(±)-2-Pentanol
Vzorec: C₅H₁₂O
Bod varu: 118 °C (1013 hPa)
Bod tání: –50 °C
Hustota: 0,81 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 41 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004579
CAS číslo: 6032-29-7
EINECS: 227-907-6
UN: 1105
ADR: 3,III
Merck Index: 12,07258
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dc37771666c375a7768be6819fbc64e80617a202&vid=cc73accd09f3b4e43eedad1fe603cf52c119ff25&prid=web&clid=SAPDAM