Tisk…
(±)-2-Oktanol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: (±)-2-Hydroxy octane, 2-Capryl alcohol, (±)-Methyl hexyl carbinol, (±)-Hexyl methyl carbinol, DL-2-Octanol, Octan-2-ol
M-Clarity™ quality level = MQ300
W280100-1KG-K W280100-8KG-K
SIALW280100-1KG-KEA 2630 CZK
SIALW280100-1KG-K SIALW280100-8KG-K
(±)-2-Oktanol, Sigma-Aldrich®
(±)-2-Oktanol
Vzorec: C₈H₁₈O
MW: 130.23
Bod varu: 180
Bod tání: –39 °C
Hustota: 0.818 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 55
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004591
CAS číslo: 123-96-6
EINECS: 204-667-0
UN: 1987
ADR: 3 III
Merck Index: 13,06785