Tisk…
(±)-2-Nonanol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
W331503-100G W331503-1KG W331503-SAMPLE
SIALW331503-100GEA 4950 CZK
SIALW331503-100G SIALW331503-1KG SIALW331503-SAMPLE
(±)-2-Nonanol, Sigma-Aldrich®
(±)-2-Nonanol
Vzorec: C₉H₂₀O
Bod varu: 193 °C (1013 hPa)
Bod tání: –35 °C
Hustota: 0,831 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004593
CAS číslo: 628-99-9
EINECS: 211-065-1