Tisk…
VWR®, Turbidimetr přenosný, TIR 210 USB
Dodavatel: VWR Collection
705-1104EA 3780 CZK
705-1104 705-1166
VWR®, Turbidimetr přenosný, TIR 210 USB
Zákalometry
TIR 210 je kompaktní zákaloměr navržený pro rychlé a přesné testování na místě.
  • automatické vypnutí 10 minut po posledním stisknutí tlačítka
  • kalibrován s primárním standardem formazinu
  • měření infračerveným světlem pod úhlem 90°
  • USB port pro přenos dat
Vhodné pro čiré i zabarvené kapaliny.
Certifikace: ISO 7027
Informace o dodávce: dodává se s návodem k použití, zkušebním certifikátem, instalačním materiálem, dvěma kyvetami s černým víkem (55 mm), čistící hadřík pro kyvetu a čtyřmi standardy zákalu, 0,1, 20, 200, 800 NTU