Tisk…
(±)-2-Heptanol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: (±)-Methyl pentyl carbinol, (±)-2-Hydroxy heptane, Heptan-2-ol, (±)-Pentyl methyl carbinol
M-Clarity™ quality level = MQ100
H3003-100G-A H3003-25G-A
SIALH3003-100G-AEA 2800 CZK
SIALH3003-100G-A SIALH3003-25G-A
(±)-2-Heptanol, Sigma-Aldrich®
(±)-2-Heptanol
Vzorec: C₇H₁₆O
MW: 116,2 g/mol
Bod varu: 160 °C (1013 hPa)
Hustota: 0,82 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004587
CAS číslo: 543-49-7
EINECS: 208-844-3
UN: 1987
ADR: 3,III
Merck Index: 13,04682