Tisk…
3-Methyl-2-cyclopenten-1-one ≥98% stabilizovaný
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Stabilization: Stabilised with hydroquinone (HQ) 0,10 %
A13993.09 A13993.18
A13993.09EA 2780 CZK
A13993.09 A13993.18
3-Methyl-2-cyclopenten-1-one ≥98% stabilizovaný
3-Methyl-2-cyclopenten-1-one
Stabilized with 0.1% hydroquinone
Purity: 98% CAS No.: 2758-18-1 Molecular Formula: C6H8O Formula Weight: 96.13 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 65°(149°F) Refractive Index: 1.4890 Odour: Pleasant pH: 4.9 Melting Point: 2° Boiling Point: 72-74°/15mm Beilstein Reference: 1280476 MDL No.: MFCD00001403
Vzorec: C₆H₈O
Bod varu: 72…74 °C (15 mmHg)
Bod tání: 2 °C
Hustota: 0,980
Bod vzplanutí: 65 °C (149 °F)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00001403
CAS číslo: 2758-18-1
EINECS: 220-421-5