Tisk…
1,3,5,7-Cyclooctatetraene 98% Stabilised
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Cyclooctatetraene, COT
160570025 160570100 160572500
ACRO160570025EA 3270 CZK
ACRO160570025 ACRO160570100 ACRO160572500
1,3,5,7-Cyclooctatetraene 98% Stabilised
1,3,5,7-Cyclooctatetraene
Vzorec: C₈H₈
MW: 104.15
Bod varu: 142…143 °C (760 mmHg)
Bod tání: –27 °C
Hustota: 0.92 g/cm³
Bod vzplanutí: 22 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00004161
CAS číslo: 629-20-9
EINECS: 211-080-3
UN: 2358
ADR: 3 II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Turbid yellow to yellow-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5365 to 1.5385 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Stabilizer 0.1 % hydroquinone