Tisk…
1,3-Cyclohexanedione 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Cyclohexane-1,3-dione
111171000 111175000
ACRO111171000EA 2410 CZK
ACRO111171000 ACRO111175000
1,3-Cyclohexanedione 97%
1,3-Cyclohexanedione
Vzorec: C₆H₈O₂
Bod varu: 235 °C (1013 hPa)
Bod tání: >101 °C
Hustota: 1,25 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00001585
CAS číslo: 504-02-9
EINECS: 207-980-0
Merck Index: 13,03200
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Light yellow to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point ≥101 °C
Titration Argentometric ≤1 % Sodium chloride
Water ≤0.5 %
Titration with NaOH ≥96.0 %