Tisk…
1,4-Cyclohexadiene ≥97% stabilizovaný
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Stabilization: Stabilised with hydroquinone (HQ) 0,10 %
L07337.06 L07337.14 L07337.22
L07337.06EA 1410 CZK
L07337.06 L07337.14 L07337.22
1,4-Cyclohexadiene ≥97% stabilizovaný
1,4-Cyclohexadiene
Stabilized with 0.1% BHT
Purity: 97% CAS No.: 628-41-1 Molecular Formula: C6H8 Formula Weight: 80.13 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: -6°(21°F) Refractive Index: 1.4720 Melting Point: -49° Boiling Point: 88-90° Beilstein Reference: 1900733 UN No.: 3295 MDL No.: MFCD00001535
Vzorec: C₆H₈
Bod varu: 88…90 °C
Bod tání: –49 °C
Hustota: 0,847
Bod vzplanutí: –6 °C (21 °F)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00001535
CAS číslo: 628-41-1
EINECS: 211-043-1
UN: 3295
ADR: 3,II