Tisk…
1,3-Cyclohexadiene 96% stabilizovaný
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
111100050 111100250 111101000
ACRO111100050EA 2550 CZK
ACRO111100050 ACRO111100250 ACRO111101000
1,3-Cyclohexadiene 96% stabilizovaný
1,3-Cyclohexadiene
Vzorec: C₆H₈
Bod varu: 80 °C (1013 hPa)
Bod tání: –98 °C
Hustota: 0,86 g/cm³
Bod vzplanutí: –6 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00001532
CAS číslo: 592-57-4
EINECS: 209-764-1
UN: 3295
ADR: 3,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4715 to 1.4765 (20°C, nm)
GC ≥95.0 %
Stabilizer 0.1 % BHT