4-Methoxybenzyl chloride 98% stabilised
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
4-(Chloromethyl)anisole, p-(Chloromethyl)anisole, p-Methoxybenzyl chloride
294170050
294170250
294171000
ACRO294170050EA
2300
CZK
ACRO294170050
ACRO294170250
ACRO294171000
4-Methoxybenzyl chloride 98% stabilised
4-Methoxybenzyl chloride
Vzorec:
C₈H₉ClO Bod varu: 117…118 °C (14 mmHg) Bod tání: –1 °C Hustota: 1,15 g/cm³ Bod vzplanutí: 109 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00000915 CAS číslo: 824-94-2 EINECS: 212-540-6 UN: 3265 ADR: 8,II |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5470 to 1.5500 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |
Stabilizer | 1 to 5 % K2CO3 |