Tisk…
benzylchlorid 99.5+% stabilised, extra pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: (Chloromethyl)benzene, Chlorophenylmethane, α-Chlorotoluene
180850010 180850025 180850100
ACRO180850010EA 1610 CZK
ACRO180850010 ACRO180850025 ACRO180850100
benzylchlorid 99.5+% stabilised, extra pure
benzylchlorid
Vzorec: (C₆H₅)CH₂Cl
MW: 126.59
Bod varu: 179.3
Bod tání: –39 °C
Hustota: 1.1 g/cm³
Bod vzplanutí: 67 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000889
CAS číslo: 100-44-7
EINECS: 202-853-6
UN: 1738
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,01131
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5370 to 1.5390 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.50 %
Color scale ≤20 APHA
Stabilizer 0.25 % propylene oxide