Tisk…
Styrene ≥99% stabilizovaný
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Stabilization: Stabilised with 4-tert-butylpyrocatechol (TBC) 10-15 ppm
A18481.0F A18481.AE A18481.AP
A18481.0FEA 2200 CZK
A18481.0F A18481.AE A18481.AP
Styrene ≥99% stabilizovaný
Styrene
Stabilized with 10-15 ppm 4-tert-butylcatechol
Purity: 99% CAS No.: 100-42-5 Molecular Formula: C8H8 Formula Weight: 104.15 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 31°(88°F) Refractive Index: 1.5460 Odour: Pungent pH: neutral Melting Point: -31° Boiling Point: 145-146° Beilstein Reference: 1071236 Merck Reference: 14,8860 UN No.: 2055 MDL No.: MFCD00008612
Vzorec: C₈H₈
Bod varu: 145…146 °C
Bod tání: –31 °C
Hustota: 0,906
Bod vzplanutí: 31 °C (88 °F)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00008612
CAS číslo: 100-42-5
EINECS: 202-851-5
UN: 2055
ADR: 3,III
Merck Index: 14,8860