Tisk…
Styrene stabilizovaný for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Phenylethene, Phenylethylene, Vinylbenzene
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.07679.0100 8.07679.1000 8.07679.2500
8.07679.0100EA 781 CZK
8.07679.0100 8.07679.1000 8.07679.2500
Styrene stabilizovaný for synthesis, Sigma-Aldrich®
Styrene
Vzorec: C₈H₈
MW: 104,15 g/mol
Bod varu: 145,2 °C (1013 hPa)
Bod tání: –31 °C
Hustota: 0,906 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 31 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00008612
CAS číslo: 100-42-5
EINECS: 202-851-5
UN: 2055
ADR: 3,III
Merck Index: 13,08944
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility 0.24 g/l (20 °C)
Melting Point -31 °C
Molar Mass 104.15 g/mol
Boiling Point 145 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 6 hPa (20 °C)
Flash Point 31 °C
Refractive Index 1.5458 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.1 - 8.9 %(V)
Density 0.906 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 480 °C
Saturation concentration 25.6 g/m3 (20 °C)
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable Liquid