Tisk…
(±)-1-Ethoxy-2-propanol ≥90% remainder 2-ethoxy-1-propanol
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 1-Ethoxy-2-propanol, (±)-Monopropylene glycol ethyl ether
43306.AP 43306.AY
43306.APEA 3640 CZK
43306.AP 43306.AY
(±)-1-Ethoxy-2-propanol ≥90% remainder 2-ethoxy-1-propanol
(±)-1-Ethoxy-2-propanol
Purity: 90+% CAS No.: 1569-02-4 Molecular Formula: C5H12O2 Formula Weight: 104.15 Flash Point: 42°(108°F) Physical Form: Liquid Density: 0.896 Refractive Index: 1.4065 Appearance: Colourless Melting Point: -100° Boiling Point: 132° UN No.: 1987 MDL No.: MFCD00067050
Vzorec: C₅H₁₂O₂
MW: 104.15
Bod varu: 132 °C
Bod tání: –100 °C
Hustota: 0.896
Bod vzplanutí: 42 °C (108 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00067050
CAS číslo: 1569-02-4
EINECS: 216-374-5
UN: 1987
ADR: 3 III