Tisk…

(±)-1-Ethoxy-2-propanol

Dodavatel: abcr
Nebezpečí

Synonyms: 1-Ethoxy-2-propanol, (±)-Monopropylene glycol ethyl ether

AB135672.0025 AB135672.0500
ABCRAB135672.0025EA 0 CZK
ABCRAB135672.0025 ABCRAB135672.0500
(±)-1-Ethoxy-2-propanol
(±)-1-Ethoxy-2-propanol
Vzorec: C₅H₁₂O₂
MW: 104.15
Bod varu: 132
Bod tání: –59 °C
Hustota: 0.9028 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00067050
CAS číslo: 1569-02-4
EINECS: 216-374-5
UN: 1987
ADR: 3 III

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR